Merck
EP0030075153
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (0.5-10 mL), L (165 mm), turquoise, pack of 120 ea (5 trays of 24 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
turquoise (Tray)
無菌性
sterile
特徴
DNase free
包装
pack of 120 ea (5 trays of 24 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030075153
L
(165 mm)
最大容量
10 mL
サイズ
(0.5-10 mL)
容量
0.5—10 mL
turquoise
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur® offer the highest biological purity grade Guaranteed PCR clean, sterile, pyrogen-, ATP- and DNA-free.
  • For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology.
  • Each production lot inspected continuously by independent laboratory.
  • Packed in racks with 24 tips.
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)