Merck
EHU012581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human POLRMT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CAGGTGCTGGAAGGTTTCATCACCCGCAAGGTGGTGAAGCAGACGGTGATGACGGTGGTGTACGGGGTCACGCGCTATGGCGGGCGCCTGCAGATTGAGAAGCGCCTCCGGGAGCTGAGCGACTTTCCCCAGGAGTTCGTGTGGGAGGCCTCTCACTATCTCGTACGCCAGGTCTTCAAGAGTCTACAGGAGATGTTCTCGGGGACCCGGGCCATCCAGCACTGGCTGACCGAGAGTGCCCGCCTCATCTCCCACATGGGCTCTGTGGTGGAGTGGGTCACACCCCTGGGCGTCCCCGTCATCCAGCCCTATCGCCTGGACTCCAAGGTCAAGCAAATAGGAGGTGGAATTCAGAGCATCACCTACACCCACAACGGAGACATCAGCCGAAAGCCCAACACACGTAAGCAGAAGAACGGCTTCCCGCCCAACTTCATCCACTCGCTGGACTCCTCCCACATGATGCTCACCGCCCTGCACTGCTACAGGAAGGGCCTGACCTTCGTCTCTGTGCAC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fernando N Bralha et al.
Oncotarget, 6(35), 37216-37228 (2015-10-21)
Acute myeloid leukemia (AML) cells have high oxidative phosphorylation and mitochondrial mass and low respiratory chain spare reserve capacity. We reasoned that targeting the mitochondrial RNA polymerase (POLRMT), which indirectly controls oxidative phosphorylation, represents a therapeutic strategy for AML. POLRMT-knockdown