アッセイ
≥98.00% (TLC)
形状
powder
溶解性
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C22H28O5/c1-22-11-10-16-15-5-3-14(23)12-13(15)2-4-17(16)18(22)6-7-19(22)27-21(26)9-8-20(24)25/h3,5,12,16-19,23H,2,4,6-11H2,1H3,(H,24,25)/t16-,17-,18+,19+,22+/m1/s1
InChI Key
YJPIDPAGJSWWBE-FNIAAEIWSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E9252-VAR:
E9252-100MG:
E9252-10MG:
E9252-1MG:
E9252-BULK:
試験成績書(COA)