スキップする
E7269
エクセンディンフラグメント 9-39
≥95% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
0.1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥92,600
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C149H234N40O47S
CAS番号:
分子量:
3369.76
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥92,600
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
3369.76 g/mol
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technique(s)
protein expression: suitable
solubility
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CC(C)C)CO)CCCCN)CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C
InChI
1S/C149H234N40O47S/c1-14-78(10)120(185-139(227)98(62-81-29-16-15-17-30-81)177-136(224)97(61-76(6)7)175-129(217)88(35-24-53-158-149(156)157)172-144(232)119(77(8)9)184-122(210)79(11)164-126(214)90(41-46-114(199)200)168-131(219)91(42-47-115(201)202)169-132(220)92(43-48-116(203)204)170-134(222)94(50-58-237-13)171-130(218)89(40-45-109(153)194)167-127(215)86(33-20-22-51-150)166-140(228)103(72-192)182-137(225)95(59-74(2)3)174-123(211)84(152)64-118(207)208)145(233)173-93(44-49-117(205)206)133(221)178-99(63-82-66-159-85-32-19-18-31-83(82)85)138(226)176-96(60-75(4)5)135(223)165-87(34-21-23-52-151)128(216)179-100(65-110(154)195)124(212)161-67-111(196)160-69-113(198)186-54-25-36-105(186)142(230)183-104(73-193)141(229)181-102(71-191)125(213)162-68-112(197)163-80(12)146(234)188-56-27-38-107(188)148(236)189-57-28-39-108(189)147(235)187-55-26-37-106(187)143(231)180-101(70-190)121(155)209/h15-19,29-32,66,74-80,84,86-108,119-120,159,190-193H,14,20-28,33-65,67-73,150-152H2,1-13H3,(H2,153,194)(H2,154,195)(H2,155,209)(H,160,196)(H,161,212)(H,162,213)(H,163,197)(H,164,214)(H,165,223)(H,166,228)(H,167,215)(H,168,219)(H,169,220)(H,170,222)(H,171,218)(H,172,232)(H,173,233)(H,174,211)(H,175,217)(H,176,226)(H,177,224)(H,178,221)(H,179,216)(H,180,231)(H,181,229)(H,182,225)(H,183,230)(H,184,210)(H,185,227)(H,199,200)(H,201,202)(H,203,204)(H,205,206)(H,207,208)(H4,156,157,158)/t78-,79-,80-,84-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,119-,120-/m0/s1
InChI key
WSEVKKHALHSUMB-MVNVRWBSSA-N
Gene Information
Application
エキセンディンフラグメント9-39は、基礎微小血管透過性に対するその効果を調べるために使用されています。また、以下の研究においてグルカゴン様ペプチド-1受容体(GLP-1R)アンタゴニストとしても使用されています:
  • マウス骨格筋細胞株においてEx-4 a GLP-1RアゴニストがGLP-1Rを介して作用するのかどうかを明らかにするための研究
  • グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチドノックアウトマウスにおける膵島の順応に対するその効果の研究
  • マウスにおけるインスリン応答のGLP-1シグナル伝達に対するそのin vivo 効果の研究
Biochem/physiol Actions
エキセンディンフラグメント9-39は、グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体のアンタゴニストであり、グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(GIP)受容体の結合阻害剤としても機能します。また、GIPによるcAMPの産生を妨げます。 GLP-1は、GIPと共に、生理的インクレチンとして機能します。
Other Notes
0.1%TFA水溶液からの凍結乾燥
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S6135A9525G9020
description
≥95% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
Gene Information
human ... GCG(2641), GLP1R(2740)
Gene Information
human ... SST(6750)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... GAST(2520)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
E7269-VAR: + E7269-BULK: + E7269-.1MG: + E7269-.1MG-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)