Merck
E2879
Supelco
Ethaverine hydrochloride
別名:
1-([3,4-Diethoxyphenyl]methyl)-6,7-diethoxyisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H29NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
431.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCOc1ccc(Cc2nccc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC