Merck
E2262
Sigma-Aldrich
Estriol 3-carboxymethyl ether
別名:
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O5
CAS番号:
分子量:
346.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
アプリケーション
エストリオール3-カルボキシメチルエーテルをBSAと共役させ、耐エストリオール免疫グロブリンを上げる免疫原として使用されました。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E2262-1MG:
E2262-25MG:
E2262-VAR:
E2262-BULK:
E2262-5MG:
試験成績書(COA)