スキップする
E1279
Enoximone
solid
別名:
1,3-Dihydro-4-methyl-5-(4-methylthiobenzoyl)-2H-imidazol-2-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥34,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
248.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
solid
¥34,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C2=C(C)NC(=O)N2
InChI
1S/C12H12N2O2S/c1-7-10(14-12(16)13-7)11(15)8-3-5-9(17-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
ZJKNESGOIKRXQY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE. Increased cAMP results in enhanced contractility of the heart.
Selective phosphodiesterase III (PDE3) inhibitor. Prevents the degradation of cAMP by PDE.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D9190S5321O9387
Enoximone solid
Sigma-Aldrich
E1279
Enoximone
DCEBIO ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D9190
DCEBIO
S15535 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5321
S15535
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ~6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
color
light yellow
color
white to off-white
color
white
color
white
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD3(1814)
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)