Merck
E0137
Sigma-Aldrich
Vanillic acid diethylamide
別名:
Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17NO3
CAS番号:
分子量:
223.27
Beilstein:
2694478
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
BQJODPIMMWWMFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
CNS and respiratory stimulant.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E0137-VAR:
E0137-5G:
E0137-10G:
E0137-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Q Xu et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 26(8), 606-610 (1991-01-01)
The method for the analysis of anileridine, levorphanol, nalbuphine and ethamivan in urine by means of GC/NPD and GC/MSD is described. TFAA and MSTFA-MBTFA have been used in this procedure for TFA and TMS derivatization. The parent forms and the
Antihypoxidotic and nootropic drugs: proof of their encephalotropic and pharmacodynamic properties by quantitative EEG investigations.
B Saletu et al.
Progress in neuro-psychopharmacology, 4(4-5), 469-489 (1980-01-01)
VANILLIC DIETHYLAMIDE (ETHAMIVAN) AND THE HYPOVENTILATION SYNDROME IN THORACIC SURGERY.
J P DECHENE
Canadian Anaesthetists' Society journal, 12, 173-178 (1965-03-01)
[EMIVAN, A USEFUL DRUG IN THE RECOVERY ROOM].
R R NOVOA
Revista espanola de anestesiologia, 11, 30-35 (1964-01-01)
A DOUBLE BLIND COMPARISON OF DOXAPRAM, ETHAMIVAN AND METHYLPHENIDATE.
B WOLFSON et al.
The American journal of the medical sciences, 249, 391-398 (1965-04-01)