Merck
E001
エチル β-カルボリン-3-カルボキシラート
solid
別名:
β-CCE, エチル 9H-ピリド[3,4-b]インドール-3-カルボキシラート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H12N2O2
CAS番号:
分子量:
240.26
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
mp
228-230 °C (lit.)
solubility
ethanol: 3.5 mg/mL (warm), DMSO: soluble
SMILES string
CCOC(=O)c1cc2c(cn1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3
InChI key
KOVRZNUMIKACTB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine inverse agonist which may be closely related to the endogenous ligand for the benzodiazepine receptor in brain.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
E001-100MG: + E001-BULK: + E001-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)