Merck
D9671
3,6-ジフェニル-1,2,4,5-テトラジン
~98%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H10N4
CAS番号:
分子量:
234.26
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D9671-BULK: + D9671-1G: + D9671-5G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)