この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2O4
CAS番号:
分子量:
200.19
EC Number:
212-780-1
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1941875
technique(s)
electrophoresis: suitable
conductivity
<60 μmho (2% solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(NC(=O)C=C)C(O)NC(=O)C=C
InChI
1S/C8H12N2O4/c1-3-5(11)9-7(13)8(14)10-6(12)4-2/h3-4,7-8,13-14H,1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI key
ZMLXKXHICXTSDM-UHFFFAOYSA-N
Application
ポリアクリルアミドゲルの可逆性架橋剤としてゲルを生成させます。このゲルは室温において1~2時間で希過ヨウ素酸溶液(2%)に溶けます。ゲルの可溶化は、ポリアクリルアミドゲルからタンパク質を回収する際に有用です。
Analysis Note
分離した生体分子を回収するための架橋剤としての利用が検討されています。
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
D9538-BULK: + D9538-5G: + D9538-25G:
jan