SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@]3(O)C[C@H](C[C@@H](O)[C@]3(CO)[C@@]1([H])[C@H](O)C[C@]4(C)[C@H](CC[C@]24O)[C@H]5COC(=O)C5)O[C@@H]6O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C29H46O12/c1-13-22(34)23(35)24(36)25(40-13)41-15-8-19(32)28(12-30)21-17(3-5-27(28,37)9-15)29(38)6-4-16(14-7-20(33)39-11-14)26(29,2)10-18(21)31/h13-19,21-25,30-32,34-38H,3-12H2,1-2H3/t13-,14?,15-,16+,17+,18+,19+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-/m0/s1
InChI Key
ZTFGOPUOTATSAL-CFVDWFIMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D9267-BULK:
D9267-50MG:
D9267-10MG:
D9267-5MG:
試験成績書(COA)