スキップする
D8571
DNSP-11 Peptide
≥98% (HPLC), powder
別名:
ドーパミン神経刺激ペプチド-11
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
在庫数0
¥53,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C50H81N15O18 · xC2HF3O2
分子量:
1180.27 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
¥53,200
在庫数0
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
DNSP-11 トリフルオロアセタート塩, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
1180.27 Da
packaging
pkg of 1 mg
color
white to off-white
solubility
H2O: >2 mg/mL
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DNSP-11は、プロGDNFドメイン由来の11量体ペプチドであり、ドーパミンニューロンに向かって神経栄養性作用と神経保護作用を示します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
P1614S1820K2644
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
film
packaging
pkg of 1 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
1180.27 Da
mol wt
calculated mol wt 1928
mol wt
-
mol wt
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D8571-VAR: + D8571-1MG: + D8571-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)