Merck
D8508
Sigma-Aldrich
1,3-Dipentadecanoin (C15:0)
≥99%
別名:
1,3-Dipentadecanoylglycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H64O5
CAS番号:
分子量:
540.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
品質
May contain a small amount of 1,2-isomer
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8508-BULK:
D8508-10MG:
D8508-25MG:
D8508-VAR:
D8508-100MG:
試験成績書(COA)