Merck
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-ジホドロキシ-6-メチル-5-ニトロピリミジン
≥98.5%
別名:
5-ニトロ-6-メチルウラシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N3O4
CAS番号:
分子量:
171.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.5%
SMILES記法
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
InChI Key
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3