Merck
D8138
Sigma-Aldrich
アジポイミド酸ジメチル 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
245.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8138-10G:
D8138-BULK:
D8138-5G:
D8138-1G:
試験成績書(COA)