サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥8,420 |
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥32,100 |
この商品について
form
solid
Quality Segment
SMILES string
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChI key
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves