スキップする
D4168
SIGMAFAST 3,3′-ジアミノベンジジンタブレット
SIGMAFAST, tablet
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
製品D4168は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
SIGMAFAST 3,3′-ジアミノベンジジンタブレット, tablet, To prepare 1 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: 1 mL, clear, pink
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
ペルオキシダーゼ活性の局在を確認するための沈殿性基質として、免疫組織化学およびイムノブロッティングで使用する目的で開発されました。DAB は、アルコールに耐性のあるはっきりした褐色~黒色の染色像を示す点で、特に優れた免疫組織化学用基質です。DAB で染色したスライドは脱水して樹脂培地にマウントし、後の参照のために保存することができます。SIGMAFAST DAB タブレットは、追加のバッファーや手順を必要とせずに活性型の基質溶液を調製できます。タブレットはホイルに個別包装されています。
Preparation Note
1錠を1 mLの脱イオン水に溶解すると、そのまま利用可能なDAB、尿素、および過酸化水素を含有するバッファ-溶液が得られます。
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)