スキップする
D3534
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic acid methyl ester
≥98% (capillary GC)
別名:
Methyl 7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥43,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H38O2
CAS番号:
分子量:
346.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
¥43,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
ABGHYAFHPINIHF-ZKWNWVNESA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D4034SML0563840887C
22:6 PA 1,2-didocosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Avanti
840887C
22:6 PA
assay
≥98% (capillary GC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
ethanol solution (5 mg/ml)
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
D3534-50MG: + D3534-100MG: + D3534-BULK: + D3534-25MG: + D3534-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)