Merck
D3413
Sigma-Aldrich
(5S,12S)-Dihydroxy-(6E,8E,10E,14Z)-eicosatetraenoic acid
≥98%, ~100 μg/mL in ethanol
別名:
5,12-DiHETE, (6E)-12-epi-Leukotriene B4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H32O4
CAS番号:
分子量:
336.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
濃度
~100 μg/mL in ethanol
官能基
carboxylic acid
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\CC(O)\C=C\C=C\C=C\C(O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI Key
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
包装
Packaged under Argon.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
14 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3413-50UG-PW:
D3413-VAR:
D3413-10UG:
D3413-25UG-PW:
D3413-25UG:
D3413-50UG:
D3413-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)