Merck
D3161
Sigma-Aldrich
1-デセン
~96% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS番号:
分子量:
140.27
Beilstein:
1737236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
蒸気密度
4.84 (vs air)
蒸気圧
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
アッセイ
~96% (GC)
自己発火温度
455 °F
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
密度
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3161-1ML:
D3161-500ML:
D3161-25ML:
D3161-BULK:
D3161-100ML:
試験成績書(COA)