Merck
D3031
Sigma-Aldrich
二硫化ジエチル
別名:
二硫化エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2S2
CAS番号:
分子量:
122.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
屈折率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
151-153 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D3031-25G:
D3031-100G:
D3031-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dong-Qing Ye et al.
Food chemistry, 202, 236-246 (2016-02-28)
The evolution of volatile sulfur compounds (VSCs) in Cabernet Sauvignon wines from seven regions of China during maturation in oak barrels was investigated. The barrels were made of different wood grains (fine and medium) and toasting levels (light and medium).