Merck
D2806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C20H20NO9F
CAS番号:
分子量:
437.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
不純物
≤10% β-anomer
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](F)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C20H20FNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI Key
YRVBOYANNCZRHU-ZKXLYKBJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D2806-500MG:
D2806-BULK:
D2806-100MG:
D2806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)