Merck
D2013
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルベンジルアミン
別名:
N-ベンジルジメチルアミン, BDMA, DMBA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
1099620
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
183-184 °C/765 mmHg (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI Key
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Bard et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(10), 3416-3419 (2009-04-29)
RPLC gains acceptance in pharmaceutical research for the rapid determination of lipophilicity but remains limited for the determination of partition coefficients of moderate to strong basic compounds under their neutral form because stationary phases are not compatible with high pH