物質
PTFE-coated
oval
メーカー/製品名
BRAND 137301
L
15 mm
直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
その他情報
BR137301 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG