薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: soluble
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(N(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9H,1-3H3;1H
InChI Key
APOWZIQNQJSLKG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D199-5MG:
D199-BULK:
D199-VAR:
試験成績書(COA)