スキップする
D1925
デメコルシン 溶液
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
別名:
N-デアセチル-N-メチルコルヒチン 溶液, コルセミド 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
20 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥13,700
100 mL
カートの在庫状況を確認する
¥21,100
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
liquid
¥13,700
在庫あり出荷可能詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
分裂中期で停止させることによって細胞を同調させるために用いられます。動物由来成分不含の用途への使用に適しています。
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
10295892001P4707P4832
コルセミド solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Roche
10295892001
コルセミド
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)