Merck
D1894
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylethylenediamine
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
アッセイ
~95%
保管温度
2-8°C
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter