Merck
D124
Supelco
ドキセピン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO · HCl
CAS番号:
分子量:
315.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
SMILES記法
Cl.CN(C)CC\C=C1/c2ccccc2COc3ccccc13
以下による置換
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D124-5G:
D124-BULK:
D124-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julia Rossmann et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1000, 84-94 (2015-07-27)
Matrix effects that occur during quantitative measurement by liquid chromatography mass spectrometry specifically when using electrospray ionization are a widely recognized phenomenon. Sample matrix compounds affect the ionization process of the target analytes, lead to a low signal response, and