Merck
D1071
デコイニン
別名:
9-(6-デオキシ-D-β-erythro-へクス-5-エン-2-ウロフラノシル)アデニン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H13N5O4
CAS番号:
分子量:
279.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101500
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solid
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@]3(CO)OC(=C)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H13N5O4/c1-5-7(18)8(19)11(2-17,20-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-4,7-8,17-19H,1-2H2,(H2,12,13,14)/t7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
UZSSGAOAYPICBZ-SOCHQFKDSA-N
Application
Decoyinine is used to study the inhibition of cell wall synthesis, to inhibit RNA synthesis, to lower intracellular GTP levels in Streptococcus mutans, and to initiate sporulation in Bacillus.
Biochem/physiol Actions
Decoyinine is a Xanthosine monophosphate (XMP) aminase inhibitor and GMP synthetase inhibitor.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
D1071-BULK: + D1071-25MG: + D1071-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)