蛍光検出
λex 484 nm; λem 504 nm in methanol
SMILES記法
[I-].CCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCC
InChI
1S/C31H41N2O2.HI/c1-3-5-7-9-15-24-32-26-18-11-13-20-28(26)34-30(32)22-17-23-31-33(25-16-10-8-6-4-2)27-19-12-14-21-29(27)35-31;/h11-14,17-23H,3-10,15-16,24-25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D0929-25MG:
D0929-VAR:
D0929-100MG:
D0929-BULK:
試験成績書(COA)