表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥193,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H18N2O4S · C6H13N
CAS番号:
分子量:
421.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-478-3
MDL number:
製品名
ダンシル-L-アラニン シクロヘキシルアンモニウム塩, fluorescent amino acid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI key
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Application
フルオロフォア5-(ジメチルアミノ)ナフタレン-1-スルホニル(ダンシル)に結合したアラニン 非天然アミノ酸は、ダンシルアラニンに特異的な変異アミノアシル-tRNA合成酵素によって、発現タンパク質に組み込まれています。[1]
Biochem/physiol Actions
ダンシル-L-アラニンは、N-末端にフルオロフォア(ダンシル)を有するため、蛍光マーカー/プローブとして有用です。 ダンシルアラニンは、遺伝暗号を拡張する、新たに開発されている技術によって、タンパク質に組み込まれます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) deacetylase assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable