Merck
CLS8161
Corning® Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, non-sterile
別名:
チューブフィルター, 脱塩カラム, 遠心チューブフィルター, 遠心分離用カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.11
物質
cellulose acetate membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
詳細
centrifuge style filter
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
case of 100 units
メーカー/製品名
Corning 8161
チューブサイズ
2.0 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このCostar製のSpin-X遠心管フィルターは0.22 μmポアのCA膜付きフィルターユニットを持ち、ポリプロピレン製遠心管は500 μL以内の容量です。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、またタンパク質結合は低くなっています。
  • 液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去や、HPLCサンプルの前処理、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に理想的です。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼ不含の試験済み。
  • 最高相対遠心力:16,000x g。
これらのCostar® Spin-X®ポリプロピレン製マイクロ遠心分離管フィルターには酢酸セルロース膜またはナイロン膜のものがあり、膜の細孔径は0.22または0.45 μmです。フィルターユニットの容量は500 μLです。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、タンパク質結合は低くなっています。
  • ナイロン(NY)膜は当然ながら親水性で界面活性物質を含まず、抽出物は最も低レベルです。
  • CAフィルターとNYフィルターのいずれも、遠心分離によって液体から細菌、粒子、または細胞を除去したり、HPLCサンプルを調製したり、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからDNAを除去したりします。
  • 16,000×gまでのRCFで、あらゆる標準固定角度マイクロ遠心分離ローターに使用します。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase-/RNase不含の試験済み。
アプリケーション
液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去、HPLCサンプルの調製、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に最適です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Jakob Stokholm et al.
Science translational medicine, 12(569) (2020-11-13)
There have been reports of associations between cesarean section delivery and the risk of childhood asthma, potentially mediated through changes in the gut microbiota. We followed 700 children in the Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood2010 (COPSAC2010) cohort prospectively
Mathis H Hjelmsø et al.
Nature communications, 11(1), 426-426 (2020-01-24)
Maternal dietary interventions during pregnancy with fish oil and high dose vitamin D have been shown to reduce the incidence of asthma and wheeze in offspring, potentially through microbial effects in pregnancy or early childhood. Here we analyze the bacterial
Dieter Waschbüsch et al.
Structure (London, England : 1993), 28(4), 406-417 (2020-02-06)
Rab8a is associated with the dynamic regulation of membrane protrusions in polarized cells. Rab8a is one of several Rab GTPases that are substrates of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2), a serine/threonine kinase that is linked to Parkinson's disease. Rab8a is