Merck
CLS4873
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
別名:
Pipette tips for Velocity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.14
物質
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 100 ea (Individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 4873
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)