物質
U-bottom flask
canted neck neck
phenolic cap
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
cap
tissue culture treated
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 430725U
キャパシティ
45 mL
フラスコ表面積
(75 cm2)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Surface treated for optimal cell attachment
- U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
- Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
- cGMP manufacturing
- Optimized cell growth area
- Stable stacking design
- Large, clear viewing surface
- High standards of quality (100% leak tested)
- Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
- BSE/TSE compliant
- Canted neck for easier pouring and large pipet access
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)