Merck
CLS3985
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, square, sterile, lid, case of 100
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
black polystyrene
clear bottom
flat wells
square
詳細
black, 384-well
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3985
ウェル容積
112 μL
ウェル有効容積
20-80 μL
ウェル
384 wells
適合性
suitable for (cell culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For optical imaging
特徴および利点
For optical imaging
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.