Merck
CLS3907
Corning®ローラーボトル、CellBIND®細胞培養表面
round clear polystyrene, sterile, bottle surface area 850 cm2, cap (Easy Grip), case of 40
別名:
Corningローラーボトル, ローラーボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122105
NACRES:
NB.13
物質
cap (Easy Grip)
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
round bottle
round clear polystyrene
wide-mouth bottle
無菌性
sterile
sterile
特徴
cap
disposable
graduations
包装
case of 40
メーカー/製品名
Corning 3907
ボトルネック直径
~45 mm
ボトル 表面積
850 cm2
ボトルの使用可能容量
170-255 mL
キャパシティ
225 mL
直径× H
117 mm × 271 mm
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • The Corning CellBIND cell culture surface
  • Improves cell attachment leading to increased cell growth and yields
  • Results in more consistent and even cell attachment
  • Helps adapt cells to reduced serum or serum-free conditions
  • Reduces premature cell detachment from confluent cultures
特徴および利点
  • 人間工学に基づいた、刻み目の広いデザインをキャップに採用
  • 換気効率の安定を要する用途に適するよう、キャップに通気口を配置
  • ボトル本体はバージンポリスチレン製、キャップは高密度ポリエチレン製
  • どちらの樹脂材料も、プラスチック製の容器および施栓系に関するUSPクラスVIの要件に適合
  • 表面処理(Corning CellBIND)による高い細胞接着性
  • 継ぎ目のない一体成形。目盛を印字
  • 追跡管理のためにロット番号を印字
  • ガンマ線滅菌済み、非発熱性テスト済み。
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.