Merck
CLS3614
Corning® 96 well special optics plates
flat bottom clear, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 25, sterile
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, オプティカル透明平底プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
black polystyrene
black/clear bottom polystyrene plate
clear bottom
flat bottom clear
無菌性
sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well special optics
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3614
最大容量
360 μL
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
有効容積
200 μL
適合性
suitable for (optically clear flat well bottom permits direct microscopic viewing)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ウェルの底面が光学的に透明で極めて薄く平らなため、顕微鏡での直接観察が可能になり、バックラウンド蛍光が低下して340 nmまで読み取ることができるようになります。
  • ウェル間クロストークを防ぐ不透明な壁
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • 総容量360 μLの平底タイプ
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
  • フタなし
  • 1袋あたり25個のバルク包装
Corning® 96ウェル特殊光学プレート
96ウェル特殊光学プレートは、黒い不透明な壁と、顕微鏡の直接観察を可能にして蛍光ベースのアッセイの光学性能を向上させる、極めて薄い透明な平底を持っています。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Nathan D Trinklein et al.
mAbs, 11(4), 639-652 (2019-01-31)
T-cell-recruiting bispecific antibodies (T-BsAbs) have shown potent tumor killing activity in humans, but cytokine release-related toxicities have affected their clinical utility. The use of novel anti-CD3 binding domains with more favorable properties could aid in the creation of T-BsAbs with