Merck
CLS3121200
Pyrex® lラージトップデシケーター、24/29 タンダードテーパーストップロック付き
5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
特徴
reusable
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3121-200
H
296 mm
キャパシティ
5.8 L
チャンバーの深さ
115 mm
フランジ内径
223.5 mm
プレート直径
190 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この5.8 L Pyrexデシケーターは、真空インレットとして機能する道具加工されたホース接続部を持つ、丈夫な 24/29標準先細り止水栓を備えています。真空によって操作に影響が及ばないように設計されています。デシケーターを真空にするには、止水栓を緩め、PTFEプラグが自由に動いてガラスと接触しないようにします。この位置から半回転させるとデシケーターが閉じられます。この設計により、グリースを塗布する必要がなくなりました。チューブの外径は約10 mmです。ボウルの容量は約5800 mLです。警告:加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。定格1-雰囲気真空
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.