Merck
CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
特徴
cap
包装
case of 12 ea
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 1686-4050
ボトルネック直径
~46 mm
キャパシティ
45 mL
直径× H
40 mm × 50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.