物質
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Corning 11705
パラメーター
3000 × g max. RCF
キャップ直径
35.2 mm , approx.
チューブ直径
29.1 mm , approx.
容量
50 mL
フィッティング
cap (CentriStar)
特徴および利点
- Closed-system centrifuge tubes, self-standing with a dip tube and polytetrafluoroethylene polymer (PTFE) membrane filter, equipped with modern high-density polyethylene centriStar™ caps
- Cap has a roll-over configuration with broader knurls that provide a better holding, and an easy-on/easy-off flat top for improved ergonomics
- This black print graduated tube has a leak-proof design with a white marking spot
- Sterile, with sterility assurance level (SAL) of at least 10-6
- Nonpyrogenic
- Having the highest relative centrifugal force (RCF) of 3000xg
- RNase-/DNase free
法的情報
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)