由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 96090516-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96090516-1VL
成長モード
Suspension
核型
46XY,+t(8,?13)(p12-21,?q13)+(8,?3)(p12-21,?q21)+I
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian B-prolymphocytic leukaemia, EBV transformed
細胞株の説明
Derived from the peripheral blood of a human Caucasian male patient with prolymphocytic leukaemia. Cells have been subsequently transformed by treatment with EBV and TPA (12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate). JVM-13 cells express surface-membrane and cytoplasmic lambda light chain immunoglobulin. Immunological markers detected were HLA-DR, CD19, CD20, CD21, FMC7, CD38, CD71 and CD9.
アプリケーション
Study of B cell leukaemia
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 6,7
TPOX: 10,11
vWA: 16,18
培地
RPMI 1640 + 4mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)