Merck
C0932
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 94082614-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082614-1VL
HRCパネル番号
3
民族性
UK Caucasian
性別
male
成長モード
Suspension
核型
Not Specified
形態
Lymphoblastoid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
英国コーカサス人男性
細胞株の説明
父母および祖父母が英国またはアイルランド生まれである無作為に選択されたコーカサス人血液提供者から採取されたABリンパ芽球様細胞株この細胞株は、末梢血リンパ球をエプスタイン・バーウイルス(EBV)で形質転換して作製されました。
この細胞株は、European Collection of Cell Cultures(ECACC)のHuman Random Control(HRC)コレクションに含まれます。HRCコレクションは、父母および祖父母が英国またはアイルランド生まれである無作為に選択されたコーカサス人血液提供者から採取された700を超えるBリンパ芽球様細胞株で構成されます。HRCコレクションは、再生可能な対照集団として遺伝子研究のために使用できます。
アプリケーション
この細胞株は、Human Random Controlコレクションの一部であり、幅広い遺伝子研究目的でゲノムDNA標準物質の再生可能資源として使用できます。
培地
RPMI 1640 (R0883) + 2 mM L-グルタミン (G7513) + 20% FBS / FCS (F2442)増殖培地が確立されれば、FBS濃度は10%まで削減可能です。
継代と培養方法
培地を3 x 105 ~ 2 x 106 細胞/mL、5% CO2、37℃で維持してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)