由来生物
Mouse x Rat Hybridoma
包装
tube of 5 μg 93090997-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93090997-1VL
ImmunoDon
F344 rat spleen
骨髄腫
NS0
反応性
Anti-Cytokinin, plant
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS0 x Rat F344 spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the cytokinin isopentenyladenosine (2iPA) and related compounds in plant extracts.
免疫原
Isopentenyladenosine
アプリケーション
Detection of 2iPA in plant tissue
The isotype of the monoclonal antibody produced by this cell line is rat IgG2a.
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)