製品名
NFS-25 C-3, 93090713
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Ly-17, Lyb-2, Ly-1, Ly-5 (B220)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse pre-B lymphoblast
細胞株の説明
Derived from a spontaneous lymphoma in an NFS.C58v-1 mouse. These pre-B cells are negative for surface Ig, Ia and ThB.
培地
DMEM + 10% NCTC 109 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 1mM Oxaloacetic acid + 50μM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 2μg/ml Transferrin + 0.2IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Immediately after resuscitation a pre-centrifugation step to remove cryoprotectant (DMSO) is recommended i.e. pellet the cells by centrifugation at 100 x g for 5 minutes and resuspend the cell
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)