由来生物
mouse lymph
包装
tube of 5 μg 93050408-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93050408-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse DBA/2 Lymphoma
細胞株の説明
Derived from a thymic tumour induced in a DBA/2 mouse by methylcholanthrene. The cells were adapted for in vitro growth. The cells have been widely used in toxicity and radiation studies.
培地
Fischer′s + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum (HS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 300,000 to 900,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)