Merck
RT4-D6P2T
93011415, rat nerve, Bipolar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
RT4-D6P2T, 93011415
由来生物
rat nerve
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Bipolar
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Schwann cell, immature
細胞株の説明
Derived from the ethylnitrosourea-induced tumour line D6 of the rat peripheral nervous system. Cells will de-differentiate after 10 passages. Read references prior to use.
アプリケーション
Schwann cell gene regulation and development
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)