Merck
NI GM 465/7A6-37
Reactivity: Anti-GM-CSF, human, 92030620
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS0
反応性
Anti-GM-CSF, human
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS0 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
This neutralising antibody is specific for GM-CSF.
免疫原
Human recombinant granulocyte macrophage colony stimulating factor
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)