由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 91072535-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91072535-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8.653
反応性
Anti-CD8, bovine
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against BoCD8 antigen, the bovine equivalent of human CD8.
免疫原
Theileria parva-transformed gamma/delta T cells
アプリケーション
Enumeration of bovine lymphocyte populations
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells may require mouse macrophage feeder cells upon resuscitation.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)