由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
包装
tube of 5 μg 90091904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90091904-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
P3X63Ag8.653
反応性
Anti-T cell receptor (TcR), rat
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse P3X63Ag8.653 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against a constant region determinant of the rat TcR α/β. It induces T cell activation and can be used for in vitro depletion of α/β T cells.
免疫原
Rat T blasts and erythrocytes
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)